安全性情報
69086
Sigma-Aldrich
CDP-Star® AP Substrate
別名:
AP Substrate, CDP-Star Detection Reagent, CDP-Star Substrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116133
NACRES:
NA.41
フォーム
liquid
品質水準
メーカー/製品名
Novagen®
保管条件
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
詳細
The CDP-Star AP Substrate enables subnanogram sensitivity in a convenient ready-to-use format, and includes Nitro-Block II signal enhancer for increased signal-to-noise ratios with standard nitrocellulose membranes.
警告
Toxicity: Irritant (B)
法的情報
CDP-Star is a registered trademark of Tropix, Inc.
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
69086-40ML:
69086-3:
69086-QML:
試験成績書(COA)