Merck
GERPN2235
ECL Selecウエスタンブロット検出試薬
Cytiva RPN2235
別名:
化学発光検出試薬、ウエスタンブロッティング検出試薬
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105332
NACRES:
NA.32
包装
pkg of 1 kit
メーカー/製品名
Cytiva RPN2235
詳細
Amersham ECL Select: 中程度~非常に低いタンパク質濃度を検出するための、信号出力が非常に強い、ウエスタンブロット検出試薬です。
Amersham ECL Selectは、化学発光ウエスタンブロット検出のための高感度試薬です。Amersham ECL Selectは信号強度が強いので、最も要求の厳しいウエスタンブロット用途に適しており、微量のタンパク質も検出できるようになります。信号が長時間持続するので、多重露出や、実験と分析の間の都合の良い時間枠で作業することができるようになります。信号はCCDカメラまたはX線フィルムで検出可能です。
Amersham ECL Selectは、概してAmersham ECL Primeとは相補的、 Amersham ECL Advanceとは同程度のダイナミックレンジを示します。
アプリケーション
ウエスタンブロット法
特徴および利点
  • 改善された感度: 非常に強い信号強度を発生します
  • 定量的測定: ダイナミックレンジが線形なので、中程度~非常に少量のタンパク質を定量化できるようになります。
  • 広範囲な抗体希釈度にわたって機能するので、時間のかかる最適化を行う必要性が少なくなります
  • ImageQuant LAS 4000 (CCD撮像) を用いた撮像に最適化されており、Amersham Hyperfilmと互換性があります
  • Rainbow Molecular Weight MarkersおよびAmersham ECL DualVue Western Blotting Markersと互換性があります
  • Amersham Hybond-P (PVDF) メンブランに最適化されており、Amersham Hybond® ECL (ニトロセルロース) メンブランと互換性があります
構成
1000cm2のメンブランに十分な量の
Solution A (ルミノール溶液、50mL)
Solution B (過酸化水素溶液、50mL)
が含まれています
1000cm2メンブラン用に一式そろったパッケージ・サイズです
保管および安定性
この製品は、有効期限の 90 日前に出荷される場合があることに注意してください。 バッチ固有の有効期限の詳細については、テクニカルサービスにお問い合わせください。
アナリシスノート
本製品の分析証明書を参照するにはwww.cytiva.comにアクセスしてください。
法的情報
Amersham is a trademark of Cytiva
ECL is a trademark of Cytiva
Hybond is a registered trademark of Cytiva
Rainbow is a trademark of Cytiva
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Background and protocols describing the various methods used by molecular biologists to detect samples of protein or nucleic acids bound to membranes.
Troubleshooting of Detection Methods of GST-tagged Proteins
プロトコル
This page describes chemiluminescence detection of GST-tagged proteins with Amersham ECL, Amersham ECL Prime, and Amersham ECL Select from GE Healthcare.
This page describes how to monitor expression and purification of GST-tagged proteins by Western blot analysis using GE Healthcare products.
This page describes how to monitor expression and purification of GST-tagged proteins by Western blot analysis using GE Healthcare products.