Merck
GENA935
ECL ラットIgG、HRP標識抗体(ヤギ由来)
Cytiva NA935
別名:
Rat IgG antibody
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
抗体製品の状態
Ig fraction of antiserum
抗体製品タイプ
primary antibodies
特徴
wetted part: no
包装
pkg of 1 mL
メーカー/製品名
Cytiva NA935
Brown (light)
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
詳細
高親和性抗体を産生するため、正常ラット血清から精製された免疫グロブリン画分をヤギに過免疫することで、抗体が調製されました。プールされた抗血清を使用して免疫グロブリン製剤を作製し、アフィニティ吸着により、マウス、ヒトおよびウサギの免疫グロブリンに対する交差反応性抗体を除去します。こうして交差反応活性が完全に除去され、種特異的性が確保されます。最後に、ラットIgGへの特異的結合を選別するために、ラットIgGのアフィニティーカラムを使用して抗体を精製します。非特異的な血清成分と低親和性抗体を除去するために洗浄した後、種特異的な抗体は、凝集を最小限に抑え、免疫活性を維持しながら、高親和性抗体を溶出するため、慎重に選択された温和な条件を用いて溶出されます。
特徴および利点
  • 極めて高い種特異性を示します。
  • ECL の一連の検出試薬に最適化されています。
  • バックグラウンドを最小限に抑えるために推奨される希釈。
保管および安定性
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
アナリシスノート
本製品の分析証明書を参照するにはwww.cytiva.comにアクセスしてください。
法的情報
ECL is a trademark of Cytiva
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
抗-HA 高親和性 from rat IgG1
Roche
ROAHAHA
抗-HA 高親和性
Kristin A Knouse et al.
Cell, 175(1), 200-211 (2018-08-28)
Much of our understanding of chromosome segregation is based on cell culture systems. Here, we examine the importance of the tissue environment for chromosome segregation by comparing chromosome segregation fidelity across several primary cell types in native and nonnative contexts.
Elisabet Barbero-Camps et al.
Autophagy, 14(7), 1129-1154 (2018-06-05)
Macroautophagy/autophagy failure with the accumulation of autophagosomes is an early neuropathological feature of Alzheimer disease (AD) that directly affects amyloid beta (Aβ) metabolism. Although loss of presenilin 1 function has been reported to impair lysosomal function and prevent autophagy flux