Merck
GE90-1003-97
HiTrap® 5X1ML IGG Sepharose 6FF
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106500
NACRES:
NA.56
メーカー/製品名
Cytiva
ベッドサイズ
7 mm × NA
ベッド容積
1 mL
カラム内径
(7 mm)
Matrix
highly cross-linked 6% agarose
粒径中央値
90 μm
cleaning
3-10
動作範囲
3-10
保管および安定性
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Store at 4 to 30 °C (20% Ethanol)
法的情報
HiTrap is a registered trademark of Cytiva
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
保管分類コード
3 - Flammable liquids
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)