Merck
GE80-1129-52
EPH electrode wick for MultiPhor II electrophoresis unit
W × L 104 mm × 253 mm, pack of 500 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105300
NACRES:
NB.22
グレード
electrophoresis grade
包装
pack of 500 ea
メーカー/製品名
Cytiva 80112952
W × L
104 mm × 253 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Used for connecting the buffer solution with the gel.
法的情報
MultiPhor is a trademark of Cytiva
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)