Merck
GE80-1106-58
Grommet for MultiPhor II electrophoresis unit
pack of 2 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105300
NACRES:
NB.22
グレード
electrophoresis grade
包装
pack of 2 ea
メーカー/製品名
Cytiva 80110658
関連するカテゴリー
詳細
Grommets are connected to the inlet and outlet tubes of the cooling plate which can then be connected to a thermostatic ciculator such as MultiTemp III.
法的情報
MultiPhor is a trademark of Cytiva
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)