Merck
GE80-1106-55
Electrode holder for MultiPhor II electrophoresis unit
pack of 1 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105300
NACRES:
NB.22
グレード
electrophoresis grade
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Cytiva 80110655
関連するカテゴリー
詳細
The electrode holder holds the movable EPH/IEF electrodes and keeps the electrodes away from the gel surface during alignment and then provides a uniform pressure over the buffer strips or electrode strips during the separation
法的情報
MultiPhor is a trademark of Cytiva
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)