おすすめの製品
ligand
(carboxylate modified particles)
フォーム
suspension (5% Solids)
包装
pkg of 100 mL
メーカー/製品名
Cytiva 65152105050350
濃度
50 mg/mL
粒径
0.70-1.10 μm
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
アプリケーション
Sera-Mag™ SpeedBeads and Sera-Mag™ Carboxylate-Modified Magnetic Particles typical application uses include sample preparation, proteomics, nucleic acid isolation, and immunoassay applications.
特徴および利点
Sera-Mag™ SpeedBeads and Sera-Mag™ Carboxylate-Modified Magnetic Particles allow convenient covalent coupling of target molecules.
- Carboxylic groups on the surface permit easy covalent coupling to biomolecules of interest using convenient carbodiimide chemistry.
- Different levels of hydrophobicity/hydrophilicity available.
- Available in Sera-Mag™ SpeedBeads and original Sera-Mag™ versions.
- Excellent sensitivity and low nonspecific binding for greater accuracy.
- Fast Magnetic Response Times and Stable Physical Integrity
アナリシスノート
この製品の分析証明書は、www.cytiva.com.
法的情報
Sera-Mag is a trademark of Cytiva
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)