おすすめの製品
ligand
concanavalin A (con A)
包装
pack of 5 × 1 mL
メーカー/製品名
Cytiva 28-9520-85
保管条件
(0.1 M acetate buffer pH 6, 1 M NaCl, 1 mM CaCl2, 1 mM MnCl2 and 1 mM MgCl, 20% Ethanol)
(20% Ethanol containing 0.1 M Acetate Buffer pH 6, 1 M NaCl, 1 mM CaCl2, 1 mM MnCl2 and 1 mM MgCl2)
パラメーター
42 psi
ベッドサイズ
7 mm × 25 mm
ベッド容積
1 mL
カラム内径
7 mm
マトリックス
4% agarose
粒径
45-165 μm
平均直径
90 μm
cleaning
4-9
working range
4-6
保管温度
2-8°C
詳細
アプリケーション
特徴および利点
- Con A Sepharose™ is concanavalin A coupled to Sepharose™ 4B.
- HiTrap® Con A 4B columns can be operated with a syringe, a peristaltic pump, or a liquid chromatography system such as ÄKTA® design.
保管および安定性
アナリシスノート
法的情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
保管分類コード
3 - Flammable liquids
試験成績書(COA)
プロトコル
Purification or Removal of Glycoproteins and Polysaccharides
Purification or Removal of Glycoproteins and Polysaccharides
Column packing and preparation for Affinity Chromatography with specific groups of biomolecules.
Column packing and preparation for Affinity Chromatography with specific groups of biomolecules.