おすすめの製品
ligand
butyl
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Cytiva 28-9365-47
パラメーター
1.5 bar (22 psi) (Over the Packed Bed During Operation)
2 ml/min - 10 ml/min flow rate
22 psi
ベッド容積
20 mL
カラム内径
16 mm
Matrix
4% cross-linked agarose
粒径
45-165 μm
平均直径
90 μm
cleaning
2-14
動作範囲
3-13
適合性
suitable for bioprocess medium
詳細
HiPrep™ Butyl FF (High Sub) 16/10, are prepacked Butyl Sepharose™ 4 Fast FLow columns ready to use for hydrophobic interaction chromatography (HIC). The columns are designed for initial and intermediate purification, removing bulk impurities.
特徴および利点
- 20 mL HIC columns provide fast, preparative separation of Proteins and other biomolecules.
- Provide high capacity, excellent flow properties, and reliable, reproducible separations.
- Butyl Sepharose™ 4 Fast FLow is a well-established, standard aliphatic HIC medium for capture and intermediate purification.
- Compatible with simple pump-based configurations or chromatography system such as ÄKTA® design.
保管および安定性
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Store at 4 to 30 °C (20% Ethanol)
アナリシスノート
この製品の分析証明書は、www.cytiva.com.
その他情報
The pressure over the packed bed varies depending on a range of parameters such as the characteristics of the chromatography medium and the column tubing used.
法的情報
HiPrep is a trademark of Cytiva
Sepharose is a trademark of Cytiva
ÄKTA is a registered trademark of Cytiva
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
保管分類コード
3 - Flammable liquids
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)