おすすめの製品
ligand
dextrin
包装
pack of 5 × 5 mL
メーカー/製品名
Cytiva 28-9187-80
保管条件
(20% Ehtanol)
パラメーター
<20 mL/min flow rate
42 psi
ベッドサイズ
16 mm × 25 mm
ベッド容積
5 mL
カラム内径
16 mm
Matrix
highly cross-linked 6% agarose
平均部品サイズ
34 μm
cleaning
2-13
動作範囲
>7
キャパシティ
~7 mg binding capacity (MBP- ΔSal/ml medium Approx. 16 mg MBP- ßGal/ml medium)
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Purification is performed under physiological conditions and the mild elution preserves the activity of the target protein. The mild conditions even allow purification of intact protein complexes. Due to the high specificity of the binding, very high purity of the eluted protein is achieved in just one step. Dextrin Sepharose High Performance and MBPTrap HP are easily regenerated using 0.5 M NaOH.
特徴および利点
- HiTrap® columns prepacked with Dextrin Sepharose™ High Performance medium.
- Highly pure MBP-tagged recombinant proteins eluted in concentrated form and small volumes.
- Compatible with commonly used buffers and easily regenerated with 0.5 M NaOH.
- Physiological conditions and mild elution preserve the activity of the target protein.
- Convenient, time-saving operation and reproducible resultsLab Purification using the affinity to the MBP tag.
保管および安定性
アナリシスノート
その他情報
法的情報
シグナルワード
WarningDanger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
最新バージョンのいずれかを選択してください:
資料
This page shows troubleshooting of methods for purification of MBP-tagged recombinant proteins using GE Healthcare products.
This page shows the characteristics of Dextrin Sepharose High Performance products from GE Healthcare.
プロトコル
This page shows how to perform sample desalting, buffer exchange and concentration for affinity chromatography of tagged proteins.