Merck
GE28-9165-37
HiTrap® Capto DEAE
Cytiva 28-9165-37, pack of 5 × 1 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151817
NACRES:
NA.56
ligand
diethylaminoethyl
詳細
Ion Exchanger Type (value)
包装
pack of 5 × 1 mL
メーカー/製品名
Cytiva 28-9165-37
パラメーター
<4 mL/min flow rate
42 psi
ベッドサイズ
7 mm × 25 mm
ベッド容積
1 mL
カラム内径
7 mm
Matrix
highly cross-linked agarose with dextran surface extender
平均直径
90 μm (d50v)
cleaning
2-14
動作範囲
2-12
適合性
suitable for bioprocess medium
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
保管および安定性
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Store at 4 to 30 °C (20% Ethanol)
アナリシスノート
この製品の分析証明書は、www.cytiva.com.
その他情報
The pressure over the packed bed varies depending on a range of parameters such as the characteristics of the chromatography medium and the column tubing used.
法的情報
Capto is a trademark of Cytiva
HiTrap is a registered trademark of Cytiva
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
保管分類コード
3 - Flammable liquids
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)