Merck
GE28-4110-01
HiTrap® Butyl High Performance
Cytiva 28-4110-01, pack of 5 × 1 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151816
NACRES:
NA.56
ligand
butyl
フォーム
prepacked column
クロスリンク
cross-linked
包装
pack of 5 × 1 mL
メーカー/製品名
Cytiva 28-4110-01
保管条件
(20% Ethanol)
パラメーター
<4 mL/min flow rate
42 psi
テクニック
liquid chromatography (LC): suitable
ベッドサイズ
7 mm × 25 mm
ベッド容積
1 mL
カラム内径
7 mm
Matrix
cross-linked agarose
マトリックス活性基
butyl functional group
粒径
24-44 μm
平均部品サイズ
34 μm
cleaning
2-14
動作範囲
3-13
適合性
suitable for bioprocess medium
分離法
hydrophobic interaction (HIC)
関連するカテゴリー
保管および安定性
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Store at 4 to 30 °C (20% Ethanol)
アナリシスノート
この製品の分析証明書は、www.cytiva.com.
その他情報
The pressure over the packed bed varies depending on a range of parameters such as the characteristics of the chromatography medium and the column tubing used.
法的情報
HiTrap is a registered trademark of Cytiva
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
保管分類コード
3 - Flammable liquids
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)