Merck
GE28-4039-43
Collection Plate
Cytiva 28-4039-43, pack of 1 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
NACRES:
NA.56
物質
polypropylene
特徴
wetted part: no
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Cytiva 28-4039-43
関連するカテゴリー
詳細
Collection Plate, 500 μL V-bottom.
アプリケーション
Collection plates is a package of 5 × 96-well plates designed for collection of eluted samples in parallel from screening plates such as MultiTrap and PreDictor plates. The volume in each well is 500 μL and the material in the collection plates is biocompatible polypropylene.
特徴および利点
  • Convenient collection of samples in 96-well format
  • Excellent fit to prepacked MultiTrap plates and PreDictor plates
  • V-bottom for minimal loss of sample
  • Collection of < 500 μL volumes of sample per well
法的情報
MultiTrap is a trademark of Cytiva
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)