Merck
GE21152104010150
Sera-Mag SpeedBeads Blocked Streptavidin particles
Cytiva 21152104010150, 1 μm avg. part. size, suspension (1% Solids)
別名:
Sera-Mag SpeedBeads, Streptavidin magnetic beads
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
NACRES:
NA.56
ligand
(Streptavidin particles)
フォーム
suspension (1% Solids)
包装
pkg of 5 mL
メーカー/製品名
Cytiva 21152104010150
濃度
10 mg/mL
平均部品サイズ
1 μm
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
関連するカテゴリー
アプリケーション
Sera-Mag SpeedBeads and Sera-Mag Carboxylate-Modified Magnetic Particles typical application uses include sample preparation, proteomics, nucleic acid isolation, and immunoassay applications.
特徴および利点
Sera-Mag SpeedBeads and Sera-Mag Carboxylate-Modified Magnetic Particles allow convenient covalent coupling of target molecules.
  • Carboxylic groups on the surface permit easy covalent coupling to biomolecules of interest using convenient carbodiimide chemistry.
  • Different levels of hydrophobicity/hydrophilicity available.
  • Available in Sera-Mag SpeedBeads and original Sera-Mag versions.
  • Excellent sensitivity and low nonspecific binding for greater accuracy.
  • Fast Magnetic Response Times and Stable Physical Integrity
アナリシスノート
この製品の分析証明書は、www.cytiva.com.
法的情報
Sera-Mag is a trademark of Cytiva
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)