おすすめの製品
ligand
recombinant protein L (E. coli), mammalian free
包装
pkg of 4.7 mL
メーカー/製品名
Cytiva 17-5478-14
保管条件
(20% Ehtanol)
パラメーター
44 psi
ベッドサイズ
7.7 mm × 100 mm
ベッド容積
4.7 mL
カラム内径
7.7 mm
Matrix
rigid, highly cross-linked agarose
平均部品サイズ
85 μm (d₅₀v is the median particle size of the cumulative volume distribution)
動作範囲
2-10(pH interval where the medium can be operated without significant change in function.)
適合性
suitable for bioprocess medium
保管温度
2-8°C
関連するカテゴリー
特徴および利点
- Suitable for the capture of a wide range of antibody fragments such as Fabs, dAbs, and single-chain fragment variable (scFv) .
- High binding capacity, low ligand leakage, and selectivity for a broad range of antibody fragments reduces process time and amount of resin.
- Enables a platform approach to antibody fragment purification.
- Excellent productivity, process economy, and process design flexibility due to rigid matrix.
- Hydrophilic base matrix ensures low levels of non-specific binding and low levels of host cell-derived impurities in the elution pool.
- Fulfills industrial demands for security of supply, robust performance, and regulatory support.
保管および安定性
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
アナリシスノート
この製品の分析証明書は、www.cytiva.com.
法的情報
Capto is a trademark of Cytiva
HiScreen is a trademark of Cytiva
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
保管分類コード
3 - Flammable liquids
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)