ligand
quaternary amine
詳細
Ion Exchanger Type (value)
フォーム
prepacked column
クロスリンク
cross-linked
包装
pack of 5 × 1 mL
メーカー/製品名
Cytiva 17-5158-01
保管条件
(20% Ethanol)
パラメーター
-70 psi max. pressure (max flow rate = 20 ml/min)
テクニック
liquid chromatography (LC): suitable
ベッドサイズ
7 mm × 25 mm
ベッド容積
1 mL
カラム内径
7 mm
Matrix
6% cross-linked agarose with dextran surface extenders
マトリックス活性基
Q functional group, ammonium group
粒径
45-165 μm
平均直径
90 μm
cleaning
2-14
動作範囲
2-12
キャパシティ
binding capacity(>= 160 mg albumin / mL)
ion exchange capacity(0.18-0.26 mmol Cl / mL)
適合性
suitable for bioprocess medium
詳細
アプリケーション
特徴および利点
- High binding capacities with high fLow rates.
- Convenient and affordable for fast, easy separations either alone or connected in series.
- Designed for use with syringe, peristaltic pump, or chromatography system such as ÄKTA® design.
保管および安定性
アナリシスノート
法的情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
保管分類コード
3 - Flammable liquids
最新バージョンのいずれかを選択してください:
資料
This page shows volatile and non-volatile buffer suggestions for anion and cation exchange chromatography.
This page covers the standard ÄKTAdesign configurations for simple IEX chromatography.
This page covers the standard ÄKTAdesign configurations for simple IEX chromatography.
プロトコル
This page covers how and when to use Sepharose XL media for purification of proteins.
This page discusses how to do a purification with SOURCE™ media from GE Healthcare
This page shows how to perform column packing and preparation for ion exchange chromatography and chromatafocusing when using Tricorn or XK columns available from GE Healthcare.
Sample Preparation in Ion Exchange Chromatography