Merck
GE17-0710-01
DEAE-Sepharose CL-6B
Cytiva 17-0710-01, pack of 500 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106500
NACRES:
NA.56
ligand
diethylaminoethyl
詳細
Ion Exchanger Type (value)
特徴
autoclavable In 0.1 M NaCl at 121°C for 30 min
包装
pack of 500 mL
メーカー/製品名
Cytiva 17-0710-01
Matrix
6% cross-linked agarose
粒径
45-165 μm
平均直径
90 μm
cleaning in place
2-14
動作範囲
3-12
キャパシティ
binding capacity
関連するカテゴリー
詳細
DEAE Sepharose is a weak anion exchange chromatography resin (medium).
Thyroglobulin (MW 669 000) 2 mg/ml, HSA (MW 68 000) 170 mg/ml, alpha-lactalbumin (MW 14 300) 150 mg/ml
特徴および利点
  • Composed of crosslinked 6% agarose beads with diethylaminoethyl (DEAE) weak anion exchange groups
  • The resin has high chemical stability, allowing well-proven cleaning-in-place (CIP) and sanitization protocols.
保管および安定性
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Store at 4 to 30 °C (20% Ethanol)
アナリシスノート
この製品の分析証明書は、www.cytiva.com.
法的情報
Sepharose is a trademark of Cytiva
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
保管分類コード
3 - Flammable liquids
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)