メーカー/製品名
Cytiva 11-0026-88
Cytiva Article No. 11-0026-88
特徴および利点
- For Use with Ettan™ IPGphor™ 3 isoelectric focusing unit
- Includes: 1 x Cleaning brush, 2 x Electrode assembly, 1 x Spirit level, 20 x Sample cup, 1 x Sample cup insertion tool, 60 x Paper electrode wicks, 60 x Paper bridge pads, 1 x Manifold, 1 x Forceps,1 x 60 ml cleaning, solution and User Manual
法的情報
Ettan is a trademark of Cytiva
IPGphor is a trademark of Cytiva
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)