Merck
GE10600080
Amersham Protran® Premium Western blotting membranes, nitrocellulose
pore size 0.2 μm, sheet W × L 100 mm × 100 mm, pkg of 25 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105339
NACRES:
NB.22
包装
pkg of 25 ea
メーカー/製品名
Cytiva 10600080
シートW × L
100 mm × 100 mm
ポアサイズ
0.2 μm pore size
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Nitrocellulose blotting membrane, provides excellent sensitivity, resolution, and low background in fluorescence Western blotting detection applications.
アプリケーション
Amersham Protran® Premium Western blotting membranes, nitrocellulose may be used in:
  • Western blotting
  • Southern blotting
  • Northern blotting
特徴および利点
  • Low auto-fluorescence across a wide range of excitation/emission wavelengths makes the membrane suitable for fluorescence-based immunodetection and multiplexing.
  • High binding capacity (173 – 203 µg IgG/cm2) of small proteins (< Mr 20 000) reduces risk of "blow-through".
  • Available in popular precut sizes for laboratory application.
保管および安定性
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
法的情報
Amersham is a trademark of Cytiva
Protran is a registered trademark of Cytiva
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
保管分類コード
11 - Combustible Solids
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
GE106000804061834082811