包装
pkg of 10 ea
メーカー/製品名
Cytiva 10600079
シートW × L
100 mm × 100 mm
ポアサイズ
0.45 μm pore size
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Nitrocellulose blotting membrane, provides excellent sensitivity, resolution, and low background in fluorescence Western blotting detection applications.
アプリケーション
Amersham™ Protran® Premium Western blotting membranes, nitrocellulose may be used in:
- Western blotting
- Southern blotting
- Northern blotting
特徴および利点
- High binding capacity (162 – 180 µg IgG/cm2).
- Suitable for proteins of a wide range of molecular weights.
- Unsupported, 100% pure nitrocellulose membrane for use with all ECL Western blotting systems and protein blotting applications.
- Available in popular precut sizes for laboratory application.
保管および安定性
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
法的情報
Amersham is a trademark of Cytiva
Protran is a registered trademark of Cytiva
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)