Merck
Z566071
NPTおすネジ接続コネクター
stainless steel
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
NACRES:
NB.35
物質
stainless steel
メーカー/製品名
400-1-8
フィッティング
1/2 in. male NPT
1/4 in. Swagelok
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ナット、フェラルが含まれています。
法的情報
Swagelok is a registered trademark of Swagelok Company
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)