Merck
GE10600046
Amersham Protran® Western blotting membranes, nitrocellulose
pore size 0.1 μm, sheet W × L 200 mm × 200 mm, pkg of 10 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105339
NACRES:
NB.22
包装
pkg of 10 ea
メーカー/製品名
Cytiva 10600046
シートW × L
200 mm × 200 mm
ポアサイズ
0.1 μm pore size
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
A versatile nitrocellulose blotting membrane with 0.1 µm pore size. Amersham Protran offers excellent sensitivity, resolution and low background, especially when used with Amersham ECL, Amersham ECL Prime, or Amersham ECL Select Western blotting systems.
アプリケーション
Amersham Protran® Western blotting membranes, nitrocellulose is suitable for use in:
  • Western blotting
  • Southern blotting
  • Northern blotting
特徴および利点
  • Low background and excellent signal-to-noise ratios.
  • Compatible with a variety of labeling and detection systems.
  • High binding capacity of small proteins (< Mr 10 000) reduces risk of "blow-through".
  • Proprietary nitrocellulose formula gives a long shelf life of bound proteins.
  • Available in popular precut sizes for laboratory application.
保管および安定性
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
法的情報
Amersham is a trademark of Cytiva
Protran is a registered trademark of Cytiva
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
保管分類コード
11 - Combustible Solids
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
GE106000464061834082538