Merck
GE10600016
Amersham Protran® Supported Western blotting membranes, nitrocellulose
pore size 0.45 μm, roll W × L 300 mm × 4 m, pkg of 1 ea
別名:
Supported Nitrocellulose Membrane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105339
NACRES:
NB.22
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Cytiva 10600016
ロールW × L
300 mm × 4 m
ポアサイズ
0.45 μm pore size
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Amersham Protran® Supported Western blotting membranes, nitrocellulose, a robust protein blotting membrane, is made of reinforced nitrocellulose for multiple reprobings.
アプリケーション
Amersham Protran® Supported Western blotting membranes, nitrocellulose is suitable for use in:
  • Western blotting
  • Southern blotting
  • Northern blotting
特徴および利点
  • High binding capacity.
  • Versatile, robust and excellent signal-to-noise ratios.
  • Optimal for applications when stripping and reprobing is required.
  • Suitable for proteins of a wide range of molecular weights.
保管および安定性
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
法的情報
Amersham is a trademark of Cytiva
Protran is a registered trademark of Cytiva
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
保管分類コード
11 - Combustible Solids
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)