Merck
GBL705012
Grace Bio-Labs ONCYTE® SuperNOVA ニトロセルロースフィルムスライド
12-6 mm x 6 mm NC pads per slide, plain glass
別名:
ニトロセルローススライド, プロテインマイクロアレイ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122600
NACRES:
NB.15
物質
nitrocellulose (on glass)
包装
pkg of 20 ea
メーカー/製品名
Grace Bio-Labs 705012
外部サイズ
25 mm × 75 mm
結合型
high binding surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
NOVA is a trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
Oncyte is a registered trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
SuperNOVA is a trademark of Grace Bio-Labs, Inc.