Merck
GBL702430
Grace Bio-Labs HybriSlipハイブリダイゼーションカバー
L × W × thickness 24 mm × 30 mm × 0.25 mm, pkg of 100 ea
別名:
coverslide, hydrophobic coverslip, nuclease free coverslip, thin plastic coverslip
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122600
NACRES:
NB.17
物質
colorless
polycarbonate
包装
pkg of 100 ea
メーカー/製品名
Grace Bio-Labs 702430
L × W ×厚み
24 mm × 30 mm × 0.25 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
HybriSlip は、in situハイブリダイゼーション、in situ PCR、およびグラススライド上のゲノミックアレイのハイブリダイゼーションへの使用に適しています。
HybriSlipsは、フレキシブルな薄い (0.25 mm)カバーであり、流体摩擦を最小限にし、均一な試薬の分配を可能にします。RNaseフリーの疎水性カバーは、カバーグラスのようにその表面にプローブをトラップもしくは結合しません。製品は前処理なしですぐに使用できます。表面は、RNaseのコンタミネーションを防ぐために清潔な裏地で保護されています。HybriSlipsは高温でもカールせず、平たい形状を保ちます。
  • RNaseおよびDNaseフリー
  • 疎水性
  • ディスポーザブル
  • 壊れにくい
法的情報
HybriSlip is a trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)