Merck
GBL664293
Grace Bio-Labs シリコンアイソレータシート材料
thickness 1.6 mm, black silicone sheet, no PSA
別名:
non-adhesive isolator, silicone blocker
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122600
NACRES:
NB.17
物質
red silicon
特徴
black silicone sheet, no PSA
包装
pack of 5
メーカー/製品名
Grace Bio-Labs 664293
L × W
13 cm × 18 cm
180 mm × 130 mm
厚さ
1.6 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Silicone isolator sheet material allows researchers to create their own removable hydrophobic barriers to isolate specimens. Where additional sealing is required, SecureSeal adhesive on one or both surfaces is recommended.Silicone sheet material is also available in CultureWell “water-clear” silicone, which is highly recommended for sensitive cell culture applications.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
GBL664293-5EA