Merck
GBL505002
Grace Bio-Labs ONCYTE® NOVA ニトロセルロースフィルムスライド
2- 20 mm x 20 mm NC pad per slide, frosted end glass
別名:
ニトロセルローススライド, プロテインマイクロアレイ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122600
NACRES:
NB.15
物質
nitrocellulose (on glass)
包装
pack of 20 ea
メーカー/製品名
Grace Bio-Labs 505002
外部サイズ
25 mm × 75 mm
結合型
medium binding surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Grace Bio-Labs ONCYTE® NOVAニトロセルロースコート基盤は、SBSコンプライアントマイクロタイタープレート、およびマイクロアレイのハイスループット自動プロセシング用のガラス基盤に対応するようにデザインされています。
法的情報
NOVA is a trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
Oncyte is a registered trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)