安全性情報
G9018
Sigma-Aldrich
ガラスビーズ、非洗浄
150-212 μm (70-100 U.S. sieve)
別名:
Glass beads
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
NACRES:
NB.22
粒径
150-212 μm (70-100 U.S. sieve)
関連するカテゴリー
アプリケーション
Glass beads, unwashed have been used:
  • for lysing Clostridium difficile cells to perform assays of β-glucuronidase
  • in granular bed collection substrate which is used to connect downstream of the impactor in the nanoparticle respiratory deposition (NRD) sampler and provide a collection of particles
  • for the disintegration of leaf material to form fine powder for DNA extraction
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
G9018-VAR:
G9018-1KG:
G9018-BULK:
G9018-500G:
G9018-10G:
G9018-100G:
G9018-250G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
Ada Ching et al.
BMC genetics, 3, 19-19 (2002-10-09)
Recent studies of ancestral maize populations indicate that linkage disequilibrium tends to dissipate rapidly, sometimes within 100 bp. We set out to examine the linkage disequilibrium and diversity in maize elite inbred lines, which have been subject to population bottlenecks