Merck
G8032
Sigma-Aldrich
ゲルゾリン ウシ血漿由来
≥95% (SDS-PAGE), lyophilized powder
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
アッセイ
≥95% (SDS-PAGE)
形状
lyophilized powder
比活性
20-100 units/mg protein
分子量
74 kDa
組成
Protein, ≤10%
溶解性
soluble 10 imidazole mg/mL
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
遺伝子情報
cow ... GSN(280810)
アプリケーション
ウシ血漿から得られたゲルゾリンは、アクチン構築アッセイで使用されました。
生物化学的/生理学的作用
ゲルゾリンは、アクチンフィラメントの構築と分解を調節するアクチン結合タンパク質です
ゲルソリンは、哺乳動物の細胞や血漿中に認められるアクチン切断タンパク質です。さまざまな癌細胞株およびヌ-ドマウスにおいて腫瘍抑制活性を示します。
包装
容量はタンパク質含有量に基づいています。
単位の定義
1 unitは、1~2mgのF-アクチン、0.15 MのKCl、20 mMのトリス(pH 7.6)、0.2 mMのCaCl2、0.2 mMのATP、1 mMのDTTを含む1 mL混合物中、28°Cで、アクチン溶液とバッファーの粘度差を50%低下させます。
物理的形状
NaCl、Trisバッファ-塩およびEGTAを含有する凍結乾燥品
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
G8032-VAR:
G8032-.2MG:
G8032-.5MG-PW:
G8032-BULK:
G8032-.2MG-PW:
G8032-.5MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Markus Ganter et al.
Molecular microbiology, 74(6), 1356-1367 (2009-08-18)
Summary Successful malaria transmission from the mosquito vector to the mammalian host depends crucially on active sporozoite motility. Sporozoite locomotion and host cell invasion are driven by the parasite's own actin/myosin motor. A unique feature of this motor machinery is
Takehito Uruno et al.
The Journal of biological chemistry, 281(15), 10635-10650 (2006-01-26)
Acanthamoeba CARMIL was previously shown to co-purify with capping protein (CP) and to bind pure CP. Here we show that this interaction inhibits the barbed end-capping activity of CP. Even more strikingly, this interaction drives the uncapping of actin filaments
R C Koya et al.
The Journal of biological chemistry, 275(20), 15343-15349 (2000-05-16)
Apoptotic cell death, characterized by chromatin condensation, nuclear fragmentation, cell membrane blebbing, and apoptotic body formation, is also accompanied by typical mitochondrial changes. The latter includes enhanced membrane permeability, fall in mitochondrial membrane potential (Deltapsi(m)) and release of cytochrome c
Gelsolin, a multifunctional actin regulatory protein.
H Q Sun et al.
The Journal of biological chemistry, 274(47), 33179-33182 (1999-11-24)
Nikolaos Parisis et al.
The EMBO journal, 36(21), 3212-3231 (2017-10-07)
Nuclear actin regulates transcriptional programmes in a manner dependent on its levels and polymerisation state. This dynamics is determined by the balance of nucleocytoplasmic shuttling, formin- and redox-dependent filament polymerisation. Here, using