安全性情報
G6144
Sigma-Aldrich
ゼラチン from porcine skin
gel strength 80-120 g Bloom, Type A
別名:
Gelatin powder, Teleostean gelatine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.83
タイプ
Type A
品質水準
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
本製品は、1~5μg/cm2または0.5~50μg/mLで、細胞培養基層として使用することが推奨されます。最適な濃度は、細胞の種類だけでなく、用途や研究目的によっても異なります。
ゼラチンは、多くのアプリケーションに使用されています。細胞培養において細胞の接着を向上させるコーティングに、Taq DNAを安定化するためのPCRへの添加剤に、ウェスタンブロッティング、ELISA、および免疫化学におけるブロッキング剤に、そして、細菌学における種の区別のための培地成分に使用されています。生体分解性のポリマーであるため、活性分子の放出のための送達ビークルとしてや、組織組み換えアプリケーションのための足場形成に使用されています。医薬品業界において、ゼラチンは数あるアプリケーションの中で、懸濁およびカプセル化剤として使用できます。
構成
ゼラチンは、コラーゲン中に存在する平均分子量が大きい水溶性タンパク質の不均一な混合物です。 水中で適切な皮膚、腱、靭帯、骨などを煮沸することでタンパク質が抽出されます。 A型ゼラチンは酸硬化組織由来です。 B型ゼラチンは石灰硬化組織由来です。
注意
乾燥ゼラチンは、室温で、密封容器に保管した場合、何年間も保存できます。空気の存在下で100℃に加熱すると、ゼラチンは膨潤して軟化し、ピリジン塩基とアンモニアを放出しながら分解して炭素質の塊になります。
調製ノート
この製品はブタの皮膚に由来します。ゼラチンは冷水よりも熱湯によく溶けます。 アルコール、クロロホルム、二硫化炭素、四塩化炭素、エーテル、ベンゼン、アセトン、および油剤などの、大半の有機溶媒にはほとんど溶けません。 ブルーム式ゼリー強度計で測定されるブルーム数は、既知濃度の溶液から形成されるゲル強度の指標です。 ブルーム数は、平均分子質量と比例します。 ブタ皮膚ゼラチンのブルーム数は90~300 gです。この製品のゲル強度は80~120です。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
G6144-1KG:
G6144-BULK:
G6144-100G:
G6144-VAR:
G6144-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
Gelatin powder, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, NF
SAFC
1.04078
Gelatin
USP
USP
1288485
ゼラチン
Anke M Smits et al.
Nature protocols, 4(2), 232-243 (2009-02-07)
To date, there is no suitable in vitro model to study human adult cardiac cell biology. Although embryonic stem cells are able to differentiate into cardiomyocytes in vitro, the efficiency of this process is very low. Other methods to differentiate
Rui Han et al.
Nanoscale, 14(33), 12060-12068 (2022-08-11)
Bacterial mechanical properties (cell wall stiffness and turgor) are important factors for bacterial survival in harsh environments. For an individual bacterial cell, it is challenging to determine the cell wall stiffness and turgor simultaneously. In this study, we adopted a
Matthew T J Lowe et al.
The Journal of comparative neurology, 523(5), 699-725 (2014-08-28)
Creatine is a molecule that supports energy metabolism in cells. It is carried across the plasma membrane by the creatine transporter. There has been recent interest in creatine for its neuroprotective effects in neurodegenerative diseases and its potential as a
Romain Vian et al.
Food chemistry, 360, 130003-130003 (2021-05-17)
TiO2 nanoparticles known as E171 are one controversial food additive due to its potential toxicity. In this work, the main hypothesis is that the proteins adsorbed on the TiO2 nanoparticles prevent their aggregation and favor the cell penetration. To do
Robin Caire et al.
Journal of bone and mineral research : the official journal of the American Society for Bone and Mineral Research, 34(8), 1487-1501 (2019-03-29)
Intermittent parathyroid hormone (iPTH) is anti-osteoporotic and affects bone vessels. Transitional capillaries close to the bone surface, which express both endomucin (Edm) and CD31, bear leptin receptor-expressing (LepR) perivascular cells that may differentiate into osteoblasts. Increased numbers of type H
資料
Photo-Crosslinkable Gelatin Hydrogel: Versatile Materials for (High Resolution) Additive Manufacturing
Photo-Crosslinkable Gelatin Hydrogel: Versatile Materials for (High Resolution) Additive Manufacturing