アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
solid
色
off-white
mp
127-128 °C
溶解性
H2O: ~16 mg/mL
オーガナイザー
GlaxoSmithKline
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
Cl.O[C@H]1C[C@H](OCc2ccc(cc2)-c3ccccc3)[C@H](CC\C=C/CCC(O)=O)[C@H]1N4CCCCC4
InChI
1S/C30H39NO4.ClH/c32-27-21-28(35-22-23-15-17-25(18-16-23)24-11-5-3-6-12-24)26(13-7-1-2-8-14-29(33)34)30(27)31-19-9-4-10-20-31;/h1-3,5-6,11-12,15-18,26-28,30,32H,4,7-10,13-14,19-22H2,(H,33,34);1H/b2-1-;/t26-,27-,28-,30+;/m0./s1
InChI Key
ZYOBZRTZRQKKNC-UGNABIHOSA-N
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
G5044-BULK:
G5044-VAR:
G5044-5MG:
G5044-1MG:
試験成績書(COA)