Merck
G4546
Sigma-Aldrich
Anti-Glial Fibrillary Acidic Protein Antibody
rabbit polyclonal
別名:
抗-中間径フィラメントタンパク質, 抗FLJ45472抗体, 抗GFAP抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
製品名
抗グリア原線維酸性タンパク質 ウサギ宿主抗体, ~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~50 kDa
交差性
human, rat, mouse
濃度
~1 mg/mL
テクニック
flow cytometry: 1:200-1:500
immunohistochemistry: 1:100-1:200
western blot: 1:500-1:1,000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... GFAP(2670)
mouse ... Gfap(14580)
rat ... Gfap(24387)
詳細
特徴的な直径10 nmの中間径フィラメント(IF)は、超微細構造、免疫学、および生化学の基準で定義された分子的に不均一な細胞骨格フィラメントの明確な分類です。中間径フィラメントは、細胞の他の細胞骨格要素、すなわち微小管および微小フィラメントとは著しく異なり、ほとんどの真核細胞の成分です。グリア線維性酸性タンパク質(GFAP)(分子量50 kDa)は、中枢神経系の星状細胞および上衣細胞に見られます。星細胞、軟骨細胞、骨細胞、ケラチノサイト、ライディッヒ細胞、線維芽細胞など、他のさまざまな種類の細胞に見られます。GFAPは有糸分裂、および細胞:細胞の相互作用とコミュニケーションに関与しています。この遺伝子の突然変異は、中枢神経系の星状細胞のまれな障害であるアレキサンダー病を引き起こします。
特異性
ウサギポリクローナル抗グリア線維性酸性タンパク質は、ヒト、マウス、ラットのGFAPを認識します。
免疫原
ヒトGFAPの内部C末端配列に対応する合成ペプチド。
アプリケーション
ウサギポリクローナル抗GFAP抗体は、グリア線維性酸性タンパク質にタグを付けるために使用され、ウェスタンブロット法および免疫組織化学(IHC)技術による検出および定量に使用されます。細胞:細胞コミュニケーション、有糸分裂、細胞構造におけるグリア線維性酸性タンパク質の役割を決定するためのプローブとして使用されます。抗-GFAPは、正常な中枢神経系組織、特定の腫瘍およびグリア抗原の転移におけるGFAPの免疫細胞化学的局在化、および培養哺乳類細胞の免疫蛍光標識に有用なツールであることが証明されています。
物理的形状
0.02%アジ化ナトリウムを含むリン酸緩衝生理食塩水溶液
免責事項
弊社のカタログまたは製品に添付された弊社のその他の文書に記載されていない場合、弊社の製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
G4546-100UG:
G4546-BULK:
G4546-VAR:
G4546-100UG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yasuhito Tokumoto et al.
Scientific reports, 7(1), 1019-1019 (2017-04-23)
The adult mammalian central nervous system (CNS) contains a population of slowly dividing oligodendrocyte precursor cells (OPCs), i.e., adult OPCs, which supply new oligodendrocytes throughout the life of animal. While adult OPCs develop from rapidly dividing perinatal OPCs, the mechanisms
Maha Saber et al.
Journal of neurotrauma, 34(2), 423-435 (2016-03-16)
Traumatic brain injury (TBI) affects 1.7 million persons annually in the United States (Centers for Disease Control and Prevention). There is increasing evidence that persons exposed to TBI have increased risk of the development of multiple neurodegenerative conditions, including Alzheimer
Christopher G Dengler et al.
Scientific reports, 7, 42090-42090 (2017-02-22)
In a mouse model of temporal lobe epilepsy, multicellular calcium imaging revealed that disease emergence was accompanied by massive amplification in the normally sparse, afferent stimulation-induced activation of hippocampal dentate granule cells. Patch recordings demonstrated reductions in local inhibitory function
Jesús Agulla et al.
Theranostics, 4(1), 90-105 (2014-01-08)
The use of theranostics in neurosciences has been rare to date because of the limitations imposed on the free delivery of substances to the brain by the blood-brain barrier. Here we report the development of a theranostic system for the
Ivan Merdzo et al.
American journal of physiology. Heart and circulatory physiology, 310(7), H830-H838 (2016-02-14)
Little is known about mitochondrial functioning in the cerebral vasculature during insulin resistance (IR). We examined mitochondrial respiration in isolated cerebral arteries of male Zucker obese (ZO) rats and phenotypically normal Zucker lean (ZL) rats using the Seahorse XFe24 analyzer.