Merck
G3545
Sigma-Aldrich
GW583340 二塩酸塩
≥97% (HPLC), solid
別名:
4-[3-クロロ-4-[(3-フルオロフェニル)メトキシ]フェニルアミノ]-6-[2-[[2-(メチルスルホニル)エチル]アミノメチル]-4-チアゾリル]キナゾリン 二塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C28H25ClFN5O3S2 · 2HCl
CAS番号:
分子量:
671.03
MDL番号:
UNSPSCコード:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥97% (HPLC)
形状
solid
mp
259.8-262.4 °C (lit.)
溶解性
DMSO: 9 mg/mL
オーガナイザー
GlaxoSmithKline
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl[H].Cl[H].CS(=O)(=O)CCNCc1nc(cs1)-c2ccc3ncnc(Nc4ccc(OCc5cccc(F)c5)c(Cl)c4)c3c2
InChI
1S/C28H25ClFN5O3S2.2ClH/c1-40(36,37)10-9-31-14-27-35-25(16-39-27)19-5-7-24-22(12-19)28(33-17-32-24)34-21-6-8-26(23(29)13-21)38-15-18-3-2-4-20(30)11-18;;/h2-8,11-13,16-17,31H,9-10,14-15H2,1H3,(H,32,33,34);2*1H
InChI Key
WIMITXDBYLKRKB-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
ErbB-2/EGFRチロシンキナ-ゼの強力なデュアルインヒビタ-です。EGFR およびErbB-2に対するIC50値は、それぞれ0.01μM、0.014 μMです。経口活性があります。
特徴および利点
This compound is a featured product for Kinase Phosphatase Biology research. Click here to discover more featured Kinase Phosphatase Biology products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound was developed by GlaxoSmithKline. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
法的情報
Glaxo­Smith­Klineとの合意に基づき、研究目的用として販売しています。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
G3545-1MG:
G3545-5MG:
G3545-VAR:
G3545-BULK:
試験成績書(COA)