Merck
G2278
透過型電子顕微鏡用グリッド
grid size 1000 mesh × 25 μm pitch, nickel
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
NACRES:
MA.01
物質
nickel
詳細
Thin-bar grids
包装
vial of 25 grids
直径
3.05 mm
グリッドサイズ
1000 mesh × 25 μm pitch
穴W
19 μm
オープンエリアサイズ
55%
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)