G2269
胃抑制ポリペプチド、ヒト
≥95% (HPLC), suitable for ligand binding assays
別名:
グルコース依存性インスリン分泌性ペプチド, GIP, Tyr-Ala-Glu-Gly-Thr-Phe-Ile-Ser-Asp-Tyr-Ser-Ile-Ala-Met-Asp-Lys-Ile-His-Gln-Gln-Asp-Phe-Val-Asn-Trp-Leu-Leu-Ala-Gln-Lys-Gly-Lys-Lys-Asn-Asp-Trp-Lys-His-Asn-Ile-Thr-Gln
About This Item
おすすめの製品
製品名
胃抑制ポリペプチド、ヒト, ≥95% (HPLC)
品質水準
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
powder
テクニック
ligand binding assay: suitable
色
white
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H]N[C@H](C(N[C@H](C(N[C@@H](CCC(O)=O)C(NCC(N[C@]([C@H](O)C)([H])C(N[C@H](C(N[C@]([C@@H](C)CC)([H])C(N[C@@H](CO)C(N[C@H](C(N[C@H](C(N[C@@H](CO)C(N[C@]([C@@H](C)CC)([H])C(N[C@H](C(N[C@H](C(N[C@H](C(N[C@@H](CCCCN)C(N[C@]([C@@H](C)CC)([H])C(N[C@H](C(N[C@@H](
InChI Key
MGXWVYUBJRZYPE-YUGYIWNOSA-N
遺伝子情報
human ... GIP(2695)
関連するカテゴリー
Amino Acid Sequence
生物化学的/生理学的作用
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
G2269-.5MG:
G2269-VAR:
G2269-BULK:
G2269-.5MG-PW:
G2269-.1MG:
G2269-1MG:
G2269-.1MG-PW:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)