Merck
G114N0-HH
Sigma-Aldrich
NPPOC-dG(ipac) RayDite
別名:
NPPOC-dG(ipac) ホスホロアミダイト
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C40H51N8O11P
分子量:
850.85
UNSPSCコード:
41116105
タイプ
for DNA synthesis
for DNA synthesis
製品種目
Proligo Reagents
アッセイ
≥96% (31P-NMR)
≥96% (31P-NMR)
≥96.0% (reversed phase HPLC)
≥96.0% (reversed phase HPLC)
λ
conforms (UV/VIS Identity)
適合性
conforms to structure for H-NMR
conforms to structure for H-NMR
conforms to structure for NMR (13C-NMR)
conforms to structure for NMR (13C-NMR)
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
−20°C
InChI
1S/C40H51N8O11P/c1-24(2)28-13-15-29(16-14-28)54-22-34(49)43-39-44-37-36(38(50)45-39)42-23-46(37)35-19-32(59-60(57-18-10-17-41)47(25(3)4)26(5)6)33(58-35)21-56-40(51)55-20-27(7)30-11-8-9-12-31(30)48(52)53/h8-9,11-16,23-27,32-33,35H,10,18-22H2,1-7H3,(H2,43,44,45,49,50)/t27?,32-,33+,35+,60?/m0/s1
InChI Key
ZHHHLRWGITWEAU-DWRAGFEYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
本製品およびその使用は米国特許番号第5,763,599号によって保護されています。
RayDite is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
G114N00-1G:
G114N00-0.25G:
G114N00-00:
G114N00-C:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)