分子量
antigen 92-95 kDa (doublet)
化学種の反応性
rat, mouse, human
テクニック
immunoprecipitation (IP): 10-20 μg using RIPA lysate of mouse NIH/3T3 cells
microarray: suitable
western blot: 1:1,000 using whole cell extracts of rat PC-12 cells or human HepG2 cells
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... FRS2(10818)
mouse ... Frs2(327826)
rat ... Frs2(314850)
詳細
免疫原
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
WGK
WGK 2
Jan Code
F9052-.2ML:
F9052-VAR:
F9052-BULK:
IXO11368:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)