Merck
F8307
Sigma-Aldrich
FR-900098 一ナトリウム塩
≥97% (NMR)
別名:
(3-(アセチルヒドロキシアミノ)プロピル)-ホスホン酸, BRN 2096083, P-[3-(アセチルヒドロキシアミノ)プロピル]-ホスホン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H11NNaO5P
CAS番号:
分子量:
219.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
アッセイ
≥97% (NMR)
形状
powder
保管条件
desiccated
protect from light
white to light brown
溶解性
H2O: ≥20 mg/mL
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Na+].CC(=O)N(O)CCCP(O)([O-])=O
InChI
1S/C5H12NO5P.Na/c1-5(7)6(8)3-2-4-12(9,10)11;/h8H,2-4H2,1H3,(H2,9,10,11);/q;+1/p-1
InChI Key
LCFXFDGYDKNWMD-UHFFFAOYSA-M
生物化学的/生理学的作用
1-デオキシ-D-キシルロース5-リン酸レダクトイソメラーゼ(DXR)は、グラム陰性菌、グラム陽性菌、植物をはじめ、マラリアで最も多い病原型を引き起こす寄生虫である熱帯熱マラリア原虫において、イソプレノイド生合成の非メバロン酸経路における最初の段階に関与する酵素です(哺乳類はメバロン酸経路でイソプレノイドが産生されます)。この酵素を阻害することは、従来の抗マラリア治療に代わる方法となります。FR-900098は、in vitroにおける多数の熱帯熱マラリア原虫株や、マウスにおける近縁のマラリア原虫ビンケイ対し、ホスミドマイシンの2倍以上の効果が認められています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
F8307-5MG:
F8307-VAR:
F8307-BULK:
F8307-25MG:
試験成績書(COA)