安全性情報
F0715
Sigma-Aldrich
Nutrient Mixture F-10 Ham
With sodium bicarbonate, without ʟ-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
別名:
Ham’s F-10
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352207
NACRES:
NA.71
製品名
Nutrient Mixture F-10 Ham, With sodium bicarbonate, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
品質水準
無菌性
sterile-filtered
フォーム
liquid
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
endotoxin, tested
構成
sodium pyruvate: 0.11 g/L
L-glutamine: no
NaHCO3: yes
phenol red: yes
HEPES: no
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
アプリケーション
Supports the growth of human diploid cells, white blood cells for chromosomal analysis, primary explants of rat, rabbit and chicken tissues.
再構成
Supplement with 0.146 g/L L−glutamine
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
F0715-BULK:
F0715-500ML:
F0715-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)