メーカー/製品名
TTR-211
Eppendorf® TTR-211
Eppendorf®
関連するカテゴリー
アプリケーション
Suitable for academic, research, or industrial laboratories
特徴および利点
- Securely holds and organizes test tubes in a slanted position
- Made with durable material for long lasting reliability
- Slanted design enables easy access to the tubes, making it ideal for various laboratory applications such as culturing, growing, or storing samples
- Design optimizes space utilization on the benchtop while ensuring the stability of the test tubes
- Ergonomic construction promotes efficient handling and manipulation during experimentation
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)