メーカー/製品名
Eppendorf® S41I230012
パラメーター
±4-50 °C ambient temp. range
幅×奥行×高さ
87.5 cm (34.4 in.) × 73 cm (28.7 in.) × 85 cm (33.5 in.)
platform W × depth
61 cm (24 in.) × 36 cm (14 in.)
容量
170 L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
New BrunsWick S41i 230 V, 50HZ CO2 Incubator Shaker, with GB-plug
特徴および利点
- Experimental flexibility: Perforated shelf allows for static incubation at the same time as shaking
- Stable, uniform and vibration-free shaking: robust Innova triple eccentric drive
- Saves gas and provides an optimal growing atmosphere: Smart gas control (0.2 - 20% CO2)
- Ensures surface sterility: automatic high temperature disinfection and inner/outer door
- Fast and reliable cleaning: Smooth, seamless chamber
- Increasable capacity: Two devices stackable
- Precise and easy control: Intuitive touch screen
- Humidification included
- Shaking speed 25 - 400 rpm (25 - 250 rpm if stacked)
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
New Brunswick is a trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)