Merck
EPM1282-9910
Platform for Eppendorf® New Brunswick Innova® 44/44R Incubator Shakers
for 2 L Erlenmeyer flasks, dedicated, non-Interchangeable, aluminum
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103816
NACRES:
NB.73
物質
aluminum
特徴
dedicated
for 2 L Erlenmeyer flasks
non-Interchangeable
メーカー/製品名
Eppendorf® M1282-9910 (Global)
キャパシティ
(6 x 2.8 Fernback flasks)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Platforms to fit the Eppendorf New Brunswick 44 and 44 R incubated shakers.
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Innova is a registered trademark of Eppendorf, Inc. 
New Brunswick is a trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)