Merck
EPM1194-9905
Platform for Eppendorf® New Brunswick Innova® 2100/40/40R/42/42R & Excella® E24/E24R Shakers
for 250 mL Erlenmeyer flasks, dedicated, phenolic resin
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103816
NACRES:
NB.73
特徴
25 x 250 mL Erlenmeyer flasks
dedicated
for 250 mL Erlenmeyer flasks
phenolic resin
メーカー/製品名
Eppendorf® M1194-9905 (Global)
L × W
45.7 cm × 45.7 cm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Platforms designed for the Eppendorf New Brunswick Innova 2100/40/40R/42/42R & Excella E24/E24R shakers to ensure a safe and perfect fit.
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Excella is a registered trademark of Eppendorf, Inc. 
Innova is a registered trademark of Eppendorf, Inc. 
New Brunswick is a trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)