特徴
64 x 50 mL Erlenmeyer flasks
for 50 mL Erlenmeyer flasks
non-Interchangeable
phenolic resin
メーカー/製品名
Eppendorf® M1194-9903 (Global)
L × W
45.7 cm × 45.7 cm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Platforms designed for the Eppendorf New Brunswick Innova 2100/40/40R/42/42R & Excella E24/E24R shakers to ensure a safe and perfect fit.
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Excella is a registered trademark of Eppendorf, Inc.
Innova is a registered trademark of Eppendorf, Inc.
New Brunswick is a trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)