Merck
EPM1191-9912
Platform for Eppendorf® New Brunswick Innova® 2300/43/43R, Excella® E10/E25/E25R Shakers
for 125 mL Erlenmeyer flasks, dedicated, (marine plywood unless otherwise noted), interchangeable
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103816
NACRES:
NB.73
物質
(marine plywood unless otherwise noted)
特徴
dedicated
for 125 mL Erlenmeyer flasks
interchangeable
メーカー/製品名
Eppendorf® M1191-9912 (Global)
サイズ
76 cm × 46 cm
キャパシティ
(96 x 125 mL Erlenmeyer flasks)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Platforms designed for use with Eppendorf New Brunswick Innova 2300/43/43R, Excella E10/E25/E25R shakers.
特徴および利点
  • Efficient capacity of 96x125 mL Erlenmeyer flasks
  • Designed to fit Eppendorf Innova 2300/43/43R and Excella E10/E25/E25R for the perfect fit
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Excella is a registered trademark of Eppendorf, Inc. 
Innova is a registered trademark of Eppendorf, Inc. 
New Brunswick is a trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)