Merck
EP951020600
Eppendorf® twin.tec PCR Plates 96
Optimized rim for barcodes, semi-skirted, well volume 250 μL, colorless, pkg of 300 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106300
物質:
colorless
conical bottom
polypropylene wells
ウェル容積:
250 μL
無菌性:
non-sterile
特徴:
lid: no
semi-skirted
物質
colorless
conical bottom
polypropylene wells
無菌性
non-sterile
特徴
lid: no
semi-skirted
包装
pkg of 300 ea
ウェル容積
250 μL
適合性
suitable for PCR
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Eppendorf® twin.tec PCR Plate 96, semi-skirted, 250 µL, PCR clean, colorless, 300 plates
  • Semi-skirted for label and barcode
  • Fits most thermal cyclers
  • 250 µL max. well volume (when used with cap strips)
  • Improved well-to-well tolerance
  • Available with barcode (upon request), for skirted and semi-skirted only
特徴および利点
  • Semi-skirted for label and barcode
  • Fits most thermal cyclers
  • 250 µL max. well volume (when used with cap strips)
  • Improved well-to-well tolerance
  • Available with barcode (upon request), for skirted and semi-skirted only
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)