Merck
Z278785
Sigma-Aldrich
Bytac® surface protection laminate
size × thickness 12 1/2 in. × 15 ft × 0.003 mm
別名:
bench protection, benchtop laminate, worksurface protection
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122300
NACRES:
NB.35
物質
aluminum backing
包装
pack of 1 ea
サイズ×厚み
12 1/2 in. × 15 ft × 0.003 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
どんな平面に対しても、FEPのメリットが得られます。Bytacは、有害物質や放射性物質の吸収から表面を保護します。このラミネートは、ビニールまたはアルミニウムの裏敷きで支持されたFEP樹脂からなります。この裏敷きはアクリル系感圧接着剤で、ほとんどの表面に接着します。ビニールの裏敷きは、最高200°F(93°C)の適用が推奨されます。アルミニウムの裏敷きは高温の適用に向き、最高360°F(182°C)で使用できます。
  • 汚れにくく、掃除が容易
  • 化学的に不活性
法的情報
Bytac is a registered trademark of Saint-Gobain Performance Plastics Corp.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)