Merck
EP6001050011
Eppendorf® Chest Freezer Rack
Holds 37 x MTP (18 mm), (37 x 1) configuration, stainless steel, side access, with locking rod
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122806
NACRES:
NB.12
物質
stainless steel
特徴
(37 x 1) configuration
Holds 37 x MTP (18 mm)
max. box number per rack: 37 (37 x 1)
side access
with locking rod
メーカー/製品名
Eppendorf® 6001050011 (Global)
テクニック
cryopreservation: suitable
D × W × H
140 mm (5.5 in.) × 91 mm (3.6 in.) × 746 mm (29.4 in.)
キャパシティ
(max box size (mm): 86 x 128)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
for ULT freezer: CryoCube FC660/ FC660h (max. 2,220 racks)for ULT freezer: CryoCube FC660/ FC660h (max. 66 racks)
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)