Key Documents
EP6001040211
Eppendorf® Chest Freezer Rack
Holds 14 x 53 mm/2 in boxes, (14 x 1) configuration, stainless steel, side access, with locking rod
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122806
NACRES:
NB.12
物質
stainless steel
特徴
(14 x 1) configuration
Holds 14 x 53 mm/2 in boxes
max. box size [mm]: 136 x 136
side access
with locking rod
メーカー/製品名
Eppendorf® 6001040211 (Global)
テクニック
cryopreservation: suitable
D × W × H
148 mm (5.8 in.) × 141 mm (5.6 in.) × 776 mm (30.6 in.)
キャパシティ
(max box number per rack: 14 (1 x 14))
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
for ULT freezer: Innova C580 (max. 448 boxes), Innova C760 (max. 560 boxes)for ULT freezer: Innova C580 (max. 32 racks), Innova C760 (max. 40 racks)
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG